189219
Coumachlor
98%
Synonym(e):
(±)-3-(α-Acetonyl-p-chlorbenzyl)-4-hydroxycumarin, p-Chlorwarfarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble
alcohol: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
SMILES String
CC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
InChIKey
DEKWZWCFHUABHE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..