Merck
183334
Sigma-Aldrich
Ammoniumbenzoat
98%
Synonym(e):
Benzoesäure Ammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COONH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
Beilstein:
3634518
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-198 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChIKey
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A system of qualitative analysis for the common metals in presence of phosphates, using ammonium benzoate.
G L AUSTIN
The Analyst, 72(859), Unknown-Unknown (1947-10-01)
Ligang Deng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-01-26)
The experiment developed the ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) method for testing emamectin benzoate, and studied the metabolism of emamectin benzoate in rice plants and rice-growing environments via application of this testing method. The dissipation curve of emamectin benzoate