Merck
178713
Sigma-Aldrich
9-Borabicyclo[3.3.1]nonandimer
Synonym(e):
9-BBN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30B2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.03
Beilstein:
605509
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
SMILES String
C1C[C@H]2CCC[C@@H](C1)B2B3[C@H]4CCC[C@@H]3CCC4
InChI
1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+
InChIKey
IYDIZBOKVLHCQZ-GEEKYZPCSA-N
Anwendung
An der Luft stabiles, kristallines Reagens zur reduktiven Aufspaltung von zyklischen Acetalen und Ketalen in monobenzylierte 1,2-Diole.
Das Reagens reduziert Peroxoester nachweislich zu Alkoholen, ohne gleichzeitig die Peroxobindung zu reduzieren.
Verwendet bei der Hydroborierung von Alkinen, Nitrilen und Ketonen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Hong-Xia Jin et al.
The Journal of organic chemistry, 70(11), 4240-4247 (2005-05-21)
Reduction of organic molecules that contain a peroxy bond is broadly considered as a "risky" and uncertain operation when cleavage of the peroxy linkage is not desired. For this reason, such reduction steps are normally avoided at the planning stage
Synlett, 349-349 (1991)
Tetrahedron Letters, 32, 6239-6239 (1991)
Chemische Berichte, 126, 285-285 (1993)
Organic Process Research & Development, 10, 1076-1076 (2006)