Merck
17870
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-bromcaprylat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Brom-caprylsäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.16
Beilstein:
1767535
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)