Merck
242373
Sigma-Aldrich
3-Brom-propionsäure-methylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.00
Beilstein:
1742949
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 3-bromopropionate was used in the synthesis of spiroanellated γ-lactones, pinacols and unprecedented 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-ones[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Samarium diiodide promoted spirolactonization of cycloalkanones.
Hua Z, et al.
Tetrahedron, 47(34), 7037-7044 (1991)