170925
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChIKey
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges