Wichtige Dokumente
120502
4-Nitrobenzolsulfonamid
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChIKey
QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?