Merck
392707
Sigma-Aldrich
Jasmonsäuremethylester
95%
Synonym(e):
3-Oxo-2-(2-pentenyl)-cyclopentanessigsäure-methylester, Methyl-3-oxo-2-(2-pentenyl)-cyclopentanacetat
About This Item
Lineare Formel:
(O=)C5H6(CH2CH=CHC2H5)CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
Synthetic α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 340 mg/L at 25 °C(lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
InChIKey
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methyljasmonat (MJ, MeJA) ist ein Methylester von Jasmonsäure (JA) und ein Pflanzenwachstumsregulator. Es ist eine flüchtige Aromaverbindung, die aus Blüten von Jasminum grandiflorum isoliert wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Reaktion von Pflanzen auf Pathogene und Verletzungen.
Anwendung
Methyljasmonat (MJ, MeJA) eignet sich zur Kontrolle des Blauschimmelzerfalls in süßen Kirschen durch Penicillium expansum.
Methyljasmonat kann zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:
  • Als potenzielles Antikrebsmittel, das eine selektive zytotoxische Wirkung gegenüber Krebszellen aufweist.
  • Zur Einleitung der Synthese von defensiven Proteinaseinhibitorproteinen in Pflanzenblättern.
  • Als Auslöser zur Anreicherung des gesamten Anthocyaningehalts (TAC) in Radieschensprossen.
  • Als Auslöser zur Einleitung der Biosynthese von trans-Resveratrol, einem Pflanzenphenol in Vitis vinifera cv. Negramaro-Zellkulturen
  • Als Vermittler einer umfassenden Umprogrammierung/Ummodellierung des Pflanzentranskriptoms bei einer exogenen Behandlung an Blättern von Salvia sclarea.
  • Als Modulator der Expression von Chalconsynthase (Chs) und prolinreichem Zallwandprotein (PRP), zwei wundresponsiven Genen in Sojabohnen-Suspensionskulturen.
  • Als Ausgangsmaterial bei der Synthese von [13C,2H3]-MeJA, einem internen Standard, der zur quantitativen Bestimmung von MeJA in Pflanzengewebe eingesetzt wird.
  • Als Testverbindung bei der Anwendung von reduziertem Graphen-Oxid-Poly(safarin T)-Film auf einer Glaskohlenstoff-Elektrode (rGO-PST/GCE) bei der elektrochemischen Bestimmung von MeJA in ätherischem Jasminöl.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E E Farmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(19), 7713-7716 (1990-10-01)
Inducible defensive responses in plants are known to be activated locally and systemically by signaling molecules that are produced at sites of pathogen or insect attacks, but only one chemical signal, ethylene, is known to travel through the atmosphere to
Marzena Małgorzata Kurowska et al.
International journal of molecular sciences, 21(12) (2020-06-24)
Jasmonates modulate many growth and developmental processes and act as stress hormones that play an important role in plant tolerance to biotic and abiotic stresses. Therefore, there is a need to identify the genes that are regulated through the jasmonate
Marco Taurino et al.
SpringerPlus, 4, 49-49 (2015-02-13)
The plant phenol trans-resveratrol, which is mainly found in grape, displays a wide range of biological effects. A cell suspension culture was developed from calli of grape leaves of Vitis vinifera cv. Negramaro in order to study the bioproduction of
Radish sprouts-Characterization and elicitation of novel varieties rich in anthocyanins.
5Baenas N, et al.
Food Research International, 69, 305-312 (2015)
Preparation of Reduced Graphene Oxide-Poly (Safranine T) Film via One-Step Polymerization for Electrochemical Determination of Methyl Jasmonate.
Sun J, et al.
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 23(8), 701-708 (2015)