Wichtige Dokumente
16603
O-Methyl-undecaethylenglykol
≥95% (oligomer purity)
Synonym(e):
Methoxyundecaethylenglykol, Monomethoxy-PEG (n=11)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (oligomer purity)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C23H48O12/c1-25-4-5-27-8-9-29-12-13-31-16-17-33-20-21-35-23-22-34-19-18-32-15-14-30-11-10-28-7-6-26-3-2-24/h24H,2-23H2,1H3
InChIKey
VWDQSWKLHABGKL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Francesca Brero et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-08-28)
We present a 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry experimental investigation of two series of magnetic nanoparticles, constituted of a maghemite core with a mean diameter dTEM = 17 ± 2.5 nm and 8 ± 0.4 nm, respectively, and coated