Merck
488119
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuterobenzaldehyde
Größe auswählen
5 G
€ 1.120,00
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 1.120,00
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
100
200
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-RALIUCGRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1