Wichtige Dokumente
164135
3-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd
90%, technical grade
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
InChIKey
BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?