Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
bp
112 °C/16 mmHg (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
InChI key
WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-2-furaldehyde may be employed for the following syntheses:
- 5-substituted 2-furaldehydes[1]
- anilines, through a novel one-pot, two-step amination/Diels-Alder procedure[2]
- 5-(5′,8′-dimethyl-9′-tert-butoxycarbonyl-9′H-carbazol-3′-yl)-furan-2-carbaldehyde
- 5-(6-hydroxyhexyl)-2-furaldehyde
- 5-methylsulfonyl-2-furaldehyde
- 5-phenylsulfonyl-2-furaldehyde
- 5-(4-acetamidobenzylsulfonyl)-2-furaldehyde
- 5-iodo-2-furaldehyde
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 82-85 °C (lit.) | mp - | mp 76-80 °C (lit.) | mp 128-132 °C (lit.) |
| bp 112 °C/16 mmHg (lit.) | bp 230 °C (lit.) | bp - | bp 100-110 °C/3 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?