Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-865-5
Beilstein/REAXYS Number:
105889
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.31 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
>392 °F
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.), 86-87 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI key
RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Thiophenecarboxaldehyde has been used in the synthesis of:
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 90%, technical grade | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 90% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.28 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.17 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.17 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| bp 194-196 °C (lit.), 86-87 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp 198 °C (lit.), 75-77 °C/11 mmHg (lit.) | bp 114 °C/25 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?