Merck
164100
Sigma-Aldrich
Acetessigsäure-ethylester Natriumsalz
Synonym(e):
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
Größe auswählen
50 G
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 114,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
90-110% (perchloric acid titration)
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
core: sodium
Verunreinigungen
≤10% Acetic acid sodium salt
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
InChIKey
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)