Wichtige Dokumente
162531
3-Fluor-benzoylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h1-4H
InChIKey
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?