Merck
161985
Sigma-Aldrich
‘p-Chlormercuribenzoat′
Synonym(e):
p-Hydroxymercuribenzoic acid Natriumsalz, PCMB
About This Item
Lineare Formel:
4-HOHgC6H4CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beatrice Campanella et al.
Analytical biochemistry, 483, 27-33 (2015-05-07)
The aim of our study was to investigate how denaturing agents commonly used in protein analysis influence the labeling between a reactive molecule and proteins. For this reason, we investigated the labeling of ovalbumin (OVA) as a globular model protein