Merck
159743
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
42 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)