Merck
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamid
97%
Synonym(e):
Tris-formaminomethan
Größe auswählen
5 G
€ 216,00
€ 216,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 216,00
About This Item
Lineare Formel:
(HCONH)3CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 216,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
InChIKey
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)