Merck
15647
Sigma-Aldrich
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethyliert
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-polystyrol, Polystyrol M OH
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.3 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
~5 μm
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)