Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,50 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 540,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 865,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
€ 49,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | description 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | description 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | description 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) |
| particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glas-Beads, säuregereinigt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?