Fortfahren mit
79807
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
analytical standard, size: 25 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
10% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polystyrene based microparticles (size: 25 μm) are a particle size standard, ideal to characterize particle size distribution (PSD) of particle system.
Application
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
841357449178511
particle size
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
particle size
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
particle size
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
particle size
8 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
79807-5ML-F04061832966250
79807-10ML-F04061837789021