Wichtige Dokumente
156345
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan
98%
Synonym(e):
2,3-Dinitro-2,3-dimethylbutane
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
CC(C)([N+]([O-])=O)C(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-5(2,7(9)10)6(3,4)8(11)12/h1-4H3
InChIKey
DWCLXOREGBLXTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?