Wichtige Dokumente
155225
2-Piperidinmethanol
97%
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl)piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h6-8H,1-5H2
InChIKey
PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?