Fortfahren mit
1.13363
Trifluoroacetic acid-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Trifluoroacetic acid-D1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2DF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
209-961-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
11 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[2H]
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.05 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)