Fortfahren mit
765228
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13C6H12
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98%
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
form
liquid
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
588768719676493279
description
99 atom % 13C, 98%
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
assay
-
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+2 (per repeating unit)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
909409-62-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)