Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Lecture bottle with brass CGA 110/170 valve
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
-211.0 °F - closed cup
flash_point_c
-135 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?