151610
DL-3,4-Dihydroxymandelsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
136-137 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(C(O)=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13)
InChIKey
RGHMISIYKIHAJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable