Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-024-1
Beilstein/REAXYS Number:
2211017
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
127-130 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid may be used as a reference standard for the determination of 3,4-dihydroxyphenylacetic acid in rat samples by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dihydroxy-phenylessigsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?