Wichtige Dokumente
149233
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-on
95%
Synonym(e):
Phoron, sym.-Diisopropylidenaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
0.38 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 42 °C)
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
MTZWHHIREPJPTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?