Merck
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)-ethoxy]-ethoxy-essigsäure (Dicyclohexylammonium)-salz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctansäure (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO6 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.