Merck
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H59NO17
Molekulargewicht:
729.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
InChIKey
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
m-dPEG®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)