40-50021
xMAP® Trägerflüssigkeit PLUS, 20 l, RUO
Synonym(e):
xMAP Sheath Fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 20 L
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Tips help choose the right MILLIPLEX® assay, ensuring compatibility and providing guidance for multiplex workflows.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.