Wichtige Dokumente
146757
2,4-Dichlorbenzaldehyd
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChIKey
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)