Direkt zum Inhalt
B58601
4-Brombenzophenon
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-024-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
350 °C (lit.)
mp
79-84 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)