Merck
127116
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Triethylethylendiamin
98%
Größe auswählen
5 G
€ 51,60
€ 51,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 51,60
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCH2CH2NHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4311 (lit.)
bp
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,N,N′-triethylethylenediamine has been used to study the synthesis and characterization of N,N,N′-triethylethylenediamine by spectroscopic, magnetic, molar conductance and electrochemical measurements[1].
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Taha
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(6), 1373-1386 (2003-03-28)
Solvatochromic mixed ligand complexes of copper(II) with malonate and diamine derivatives, Cu(n)(RMal)(diam)(n)X(m) (where n=1 or 2, m=1-4, RMal, malonic acid (H(2)Mal), diethylmalonate (HDEtMal) or diethylethoxyethylenemalonate (DEtEMal), and diam, ethylenediamine (en), 1,3-propylenediamine (1,3-pn), N,N,N'-trimethylethylenediamine (Me(3)en), N,N,N'-triethylethylenediamine (Et(3)en), N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (Me(4)en), N,N,N',N'-tetramethylpropylenediamine (Me(4)pn)