369519
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin
97%
Synonym(e):
O,O′-Bis-(3-aminopropyl)-diethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146-148 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCOCCOCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2
InChIKey
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
282.2 °F
Flammpunkt (°C)
139 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter