Merck
W376108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-on, vorherrschend trans
98%, stabilized, FG
Synonym(e):
Haselnuss-Keton
Größe auswählen
W376108-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 449,00
1 KG
€ 2.450,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W376108-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 449,00
1 KG
€ 2.450,00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
3761
CoE-Nummer:
2085
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.139
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
98%
Kann enthalten
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
hazelnut; pungent; nutty
SMILES String
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChIKey
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Methyl-2-hepten-4-on, vorherrschend trans, ist die charakteristische Aromaverbindung von Haselnüssen.[1][113}
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.