Fortfahren mit
559296
2-Phenyl-1,3-propandiol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(C6H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
411-810-2
MDL number:
Assay:
98%
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
53-56 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI key
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenyl-1,3-propanediol may be used to synthesize enantiomers of 2-phenyl-3-hydroxypropylcarbamate, via a chemoenzymatic method. It may also be employed in the preparation of 2-phenyl-1,3-propanedithiol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
210218301930317551
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
53-56 °C (lit.)
mp
-
mp
112-114 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
amine, hydroxyl
functional group
-
functional group
tosylate
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)