Wichtige Dokumente
139920
8-Anilino-1-Naphthalinsulfonsäure
97%
Synonym(e):
N-Phenylperisäure, ANS, ANSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Verunreinigungen
<0.5% ethyl alcohol
<0.5% methyl alcohol
<1% acetone
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
InChIKey
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?