Merck
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
InChIKey
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol can be used in organic synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable