Wichtige Dokumente
132756
1,2,4-Tribrombenzol
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?