Wichtige Dokumente
131296
Oxalsäure-dihydrazid
98%
Synonym(e):
Oxaldihydrazid, Oxalhydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
242-244 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NNC(=O)C(=O)NN
InChI
1S/C2H6N4O2/c3-5-1(7)2(8)6-4/h3-4H2,(H,5,7)(H,6,8)
InChIKey
SWRGUMCEJHQWEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?