Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 € 153,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NNHCOCH2CH2CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-970-9
MDL number:
Assay:
96%
€ 153,75
Listenpreis€ 205,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
mp
170-171 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)CCC(=O)NN
InChI
1S/C4H10N4O2/c5-7-3(9)1-2-4(10)8-6/h1-2,5-6H2,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
HCOMFAYPHBFMKU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 96% | description natural, ≥99%, FG | description - |
| assay 96% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| mp 170-171 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine, hydrazine | functional group - | functional group nitrile |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?