Merck
12803
Sigma-Aldrich
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propansulfonsäure Natriumsalz
technical, ≥90% (NT)
Synonym(e):
ZPS
Größe auswählen
100 G
€ 121,00
€ 121,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 121,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10NNaO3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 121,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (NT)
Verunreinigungen
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp (Schmelzpunkt)
≥320 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
thioether
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)