Merck
385700
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-5-benzimidazolsulfonsäure Natriumsalz Dihydrat
98%
Größe auswählen
25 G
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 127,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)