Wichtige Dokumente
127906
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
95%
Synonym(e):
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
InChIKey
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?