Merck
494216
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazol
99%
Größe auswählen
5 G
€ 62,50
€ 62,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 62,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 62,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
InChIKey
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole is a 2-amino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole. Its density at 25°C is 1.4020g/ml.[1]
Anwendung
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole may be used in the synthesis of 9-methylthio-7,7-dioxo-7,7a-dihydro-5-oxo-7λ6,10-dithia-8,11-diaza-cyclopenta[b] phenantren-6-one by reacting with 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-sulfonyl chloride.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)