Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,90 € 41,92 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-573-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 41,92
Listenpreis€ 55,90Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
223-228 °C
SMILES string
Cc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6)
InChI key
HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 223-228 °C | mp 242-248 °C | mp 229-233 °C (lit.) | mp 237-242 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?