Fortfahren mit
116157
1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol
98%
Synonym(e):
2,5-Dibrom-p-xylol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,40
€ 43,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-038-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 43,80
Listenpreis€ 58,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene has been used in the preparation of 4,4″-diformyl-2′,5′-dimethyl-1,1′.4′,1″-terphenyl[1]. It has also been used in the preparation of 1,4-diformyl-2,5-dimethylbenzene[2].
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)