125385
6-Methyl-2-pyridincarbonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyano-6-methylpyridin, 2-Methyl-6-cyanopyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
InChIKey
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable